Learn More
Cytiva L-Glutamine
Supplement serum- and protein-free media using this amino acid.
19.30€ - 26.50€
Specifica
Content And Storage Store frozen
Concentrazione 29.2 mg/mL
Forma Liquid
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10453332
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH30034.01
100 mL
19.30€
100mL
10691233
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
SH30034.02
500 mL
26.50€
500mL
Descrizione
Descrizione
  • Format: Liquid
Specifica
Specifica
Store frozen
29.2 mg/mL
Liquid
0.1 μm Sterile-filtered
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months
Indicazioni di pericolo
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.