Learn More
L-Glutamine, ≥98.5%, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15875148
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Identificatori chimici
CAS 56-85-9
Formula molecolare C5H10N2O3
Molecular Weight (g/mol) 146.146
Numero MDL MFCD00008044
InChI Key ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinonimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC Name (2 S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutamine
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723797
Quantità 100 g
Peso formulazione 146.14
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder