Learn More
L-Glutamine, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Plastic Powder Jar
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 185°C |
CAS | 56-85-9 |
pH | 4.0 to 6.0 |
Colore | White |
Formula molecolare | C5H10N2O3 |
Numero MDL | MFCD00008044 |
Imballaggio | Plastic Powder Jar |
Sinonimo | l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid |
InChI Key | ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N |
SMILES | N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- L(+)-Glutamine