Learn More
L-Glutamine, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
1301.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | L-Glutamine |
CAS | 56-85-9 |
Formula molecolare | C5H10N2O3 |
Numero MDL | MFCD00008044 |
Imballaggio | Poly Bottle |
Sinonimo | l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid |
InChI Key | ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N |
SMILES | N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O |
IUPAC Name | (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid |
Molecular Weight (g/mol) | 146.15 |