Learn More
L-Histidine, free base, ≥99%, MP Biomedicals™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | L-Histidine |
Colore | White |
Intervallo percentuale saggio | ≥99% |
IUPAC Name | 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid |
Peso formulazione | 155.16 |
Quantità | 100 g |
Forma fisica | Crystalline Powder |