Learn More
L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate, MP Biomedical
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate |
Colore | White |
Peso formulazione | 209.6 |
Quantità | 1 kg |
Forma fisica | Powder |