Learn More
Alfa Aesar™ L-Isoleucine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
Codice prodotto. 15490337
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Specifica
Materiale o nome chimico L-Isoleucine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
CAS 191723-68-9
Colore White
Formula molecolare C18H21F3N2O5
Numero MDL MFCD00152116
Sinonimo l-isoleucine-7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, h-ile-amc tfa, l-isoleucine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, l-isolecucine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, l-isoleucine 7-amido-4-methylcoumarin, trifluoroacetate salt, trifluoroacetic acid-n-4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl-l-isoleucinamide 1/1, 2s,3s-2-amino-3-methyl-n-4-methyl-2-oxochromen-7-yl pentanamide; trifluoroacetic acid
InChI Key XPPJTDCCTDQORL-UXZWUECBSA-N
SMILES CCC(C)C(C(=O)NC1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C)N.C(=O)(C(F)(F)F)O
IUPAC Name (2S,3S)-2-amino-3-methyl-N-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)pentanamide;2,2,2-trifluoroacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 402.37
PubChem CID 24802239
Peso formulazione 402.36
Quantità 50 mg
Forma fisica Powder