Learn More
L-Isoleucine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | L-Isoleucine |
Imballaggio | Poly Bottle |
Quantità | 1 kg |
Peso formulazione | 131.17 |
Grado | Multi-Compendial/USP |