Learn More
L-Leucine-4-nitroanilide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11464034
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
It is used to detect/evaluate functionality of amino peptidases. The compound is used in an ELISA assay to detect biological functionality of chicken amino peptidase produced by E. coli. It is also employed to characterize the native IRAP (placental leucine amino peptidase). Leu-pNA, Chromogenic Substrate is documented for use with pure samples as well as cell extracts in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used to detect/evaluate functionality of amino peptidases. The compound is used in an ELISA assay to detect biological functionality of chicken amino peptidase produced by E. coli. It is also employed to characterize the native IRAP (placental leucine amino peptidase). Leu-pNA, Chromogenic Substrate is documented for use with pure samples as well as cell extracts in vitro.
Solubility
Soluble in DMSO (>100 mM), and methanol (>25 mM).
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed in a well ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4178-93-2
Formula molecolare C12H17N3O3
Molecular Weight (g/mol) 251.29
Numero MDL MFCD00063681
InChI Key AXZJHDNQDSVIDR-NSHDSACASA-N
Sinonimo l-leucine-4-nitroanilide, h-leu-pna, l-leucine-p-nitroanilide, s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, 2s-2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl pentanamide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, s, l-leucyl-p-nitroanilide, pentanamide, 2-amino-4-methyl-n-4-nitrophenyl-, 2s, h-leu-pna.hcl, l-leu p-nitroanilide
PubChem CID 2733285
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-methyl-N-(4-nitrophenyl)pentanamide
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Leucine-4-nitroanilide
Punto di fusione 89°C to 90°C
Beilstein 2218433
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO (>100 mM),and methanol (>25 mM).
Quantità 1 g
Peso formulazione 251.29
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Leucine-4-nitroanilide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: L-Leucine-4-nitroanilide