Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Lysine Monohydrochloride, ≥99%
Codice prodotto. 10429050
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 657-27-2
Formula molecolare C6H15ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 182.65
Numero MDL MFCD00064564 MFCD00081870
InChI Key BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Sinonimo l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Lysine monohydrochloride
Punto di fusione 263.0°C to 264.0°C
Colore White
Aminoacidi estranei 0.5% max. (TLC, 50μgspotting)
Metalli pesanti (come Pb) 15ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 30ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99+%
Perdita all'essiccatura 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Rotazione specifica + 21.00
Solfato 300ppm max.
Indice di Merck 15, 5697
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 65 g/100 mL (20°C).
IUPAC Name (2S)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride
Condizione di rotazione specifica +21° (20°C c=8,6N HCl)
Quantità 100 g
Peso formulazione 182.65
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals