Learn More
L(-)-Malic acid, 99%
Codice prodotto. p-3734396 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10113010
Marca: Thermo Scientific Acros 150590250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-67-6
Formula molecolare C4H6O5
Molecular Weight (g/mol) 134.087
Numero MDL MFCD00064213
InChI Key BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Sinonimo l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC Name (2S)-2-hydroxybutanedioic acid
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Malic acid
Punto di fusione 99°C to 107°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 419
Indice di Merck 15, 5771
Peso formulazione 134.09
Percent Purity ≥98.5%
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder or Granules
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Malic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: L(-)-Malic acid