Learn More
L-Proline methyleester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10291333
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2133-40-6
Formula molecolare C6H12NO2
Molecular Weight (g/mol) 130.17
Numero MDL MFCD00012708
InChI Key BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
Sinonimo l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733200
IUPAC Name methyl (2S)-pyrrolidine-2-carboxylate;hydrochloride
SMILES COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Specifica
Materiale o nome chimico L-Proline methyleester hydrochloride
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica -31° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Acqua 0.5% max. (K.F.)
Condizione di rotazione specifica −33° (20°C c=1,H2O)
Quantità 1 g
Peso formulazione 165.62
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals, and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Proline methyl ester hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.