Learn More
L-(+)-Rhamnose, monohydrate, ∽99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11486192
Click to view available options
Quantità:
100 g
Identificatori chimici
CAS 10030-85-0
Formula molecolare C6H12O5
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00149363,MFCD00136036
InChI Key SHZGCJCMOBCMKK-HGVZOGFYSA-N
Sinonimo l-+-rhamnose monohydrate, 2r,3r,4s,5s-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, l + rhamnopyranose, l-mannose, 6-deoxy-, monohydrate, 6-deoxy-l-mannose hydrate, rhamnose hydrate, l-rha hydrate, l-rhamnose hydrate, l +-rhamnose hydrate, a-l-rhamnose monohydrate
PubChem CID 20849066
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(+)-Rhamnose, monohydrate
Colore White
Densità 1.47g/mL
Intervallo percentuale saggio ∽ 99%
Quantità 100 g
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal;hydrate
Peso formulazione 182.17
Percent Purity ∼99%
Forma fisica Solid