Learn More
Masterflex™ L/S™ Digital Process Drive
Digital Process Drives are used to transfer, dispense, and meter in lab, process and washdown environments.
7230.00€ - 7965.00€
Specifica
Certificazione/Conformità NEMA 4X (IP66) rated housing for washdown applications
Display Graphical LCD
Portata 0.006 to 3400 mL/min
Da utilizzare con Masterflex™ Tubing
Frequenza 50/60
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Connectivity Materiale involucro Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Connectivity Materiale involucro Prezzo Quantità e disponibilità  
17362660
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
07575-48
USB, RS232 Powder-coated Steel
7230.00€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17372660
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
07575-62
Profibus Network-Compatible Powder-coated Steel
7965.00€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Flow rate 0.006 to 3400 mL/min with L/S tubing—flow rate depends on drive rpm pump head, and tubing size
  • Digital interface with graphical LCD shows pump performance and operating mode— continuous run, timed dispense, copy dispense, or volume dispense
  • Remote control available using analog communication—voltage, current and contact closure
  • Dispense by Volume in mL (0.001 to 9,999 mL), L, or gal; Copy—1 to 9,999 dispense cycles; or Time—time interval of on/off cycles (1 sec to 99 hr, 59 min, 59 sec per cycle)
  • Antidrip function ensures dispensing accuracy
  • Models with open-head sensor stops the drive when the pump head is opened (when used with sensor-equipped pump head)
  • NEMA 4X (IP66) rated housing for washdown applications
Specifica
Specifica
NEMA 4X (IP66) rated housing for washdown applications
0.006 to 3400 mL/min
50/60
6 ft (1.8 m) Line Cord with IEC 320/CEE 22 Connector Coupler, Watertight Cord Connection, Country-specific Plug/Cord Set
Yes
Non-sterile
Dependent on pump head used
0.1 to 600 rpm
Powder-coated Steel
Graphical LCD
Masterflex™ Tubing
IP66
Steel
Variable
Digital Process Drive
90/260 VAC
Dependent on tubing used