Learn More
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Pump Systems
Complete pump systems for accurate fluid delivery with an intuitive touch-screen interface
6910.00€ - 7090.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | IP 33 |
---|---|
Control Type | Digital Variable Speed |
Valori nominali armadio | IP33 |
Motor Speed | 0.1 to 600 rpm |
Reversible | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17342473
|
Masterflex™
MFLX77920-40 |
L/S™ MasterSense™ Pump, EtherNet/IP™ Network-Compatible with MasterflexLive™, with Easy-Load™ Pump Head for Precision Tubing; 90 to 260 VAC | 0.08 to 480 mL/min. |
6910.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17352473
|
Masterflex™
7792042 |
L/S™ MasterSense™ Pump, EtherNet/IP™ Network-Compatible with MasterflexLive™, with Easy-Load™ II Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 to 260 VAC | 0.28 to 1700 mL/min. |
7015.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17362473
|
Masterflex™
7792050 |
L/S™ MasterSense™ Pump, Profibus Network-Compatible with MasterflexLive™, with Easy-Load™ Pump Head for Precision Tubing; 90 to 260 VAC | 0.08 to 480 mL/min. |
6990.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17372473
|
Masterflex™
MFLX77920-52 |
L/S™ MasterSense™ Pump, Profibus Network-Compatible with MasterflexLive™, with Easy-Load™ II Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 to 260 VAC | 0.28 to 1700 mL/min. |
7090.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Precise, repeatable performance that is quick and easy to set up and program
- 5 in. (12.7 cm) capacitive TFT/RGB touch screen for crisp resolution and a wide viewing angle
- Over-the-air firmware updates let you take full advantage of improvements in drive features and functionality
- Options for connectivity and control include MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus, or analog signal
- Three-level user access – gives you the option of controlling who can operate the pump and at what level.
- Continuous run, volume dispense, and time dispense modes – batch control and interval/off time in Volume and Time modes
- Pump lets you save and retrieve commonly used dispense programs for rapid set up
- Anti-drip and speed ramping available in Volume dispense mode – ensure accuracy and minimize sample loss
Specifica
IP 33 | |
IP33 | |
Yes | |
Drive, pump head, tubing, and 6 ft. (1.8 m) line cord with IEC 320/CEE22 socket | |
Digital Variable Speed | |
50/60 |
Digital Variable Speed | |
0.1 to 600 rpm | |
Masterflex™ Pump Heads and Tubing | |
ABS Plastic and Aluminum | |
90/260 VAC |