Learn More
Microspec™ L Shaped Spreader
Sterile L shaped inoculating spreaders
33.25€ - 45.40€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale | Plastic |
Product Type | Inoculating Spreader |
Sterilità | Sterile |
Dimensioni (sistema imperiale) | 1.5 x 16.1 in. |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17845788
|
Microspec™
E7G |
Individually Wrapped in Microseal Pouches |
33.25€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17875588
|
Microspec™
E6G |
Microseal Pouch of 5 |
45.40€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- L Shaped Spreaders
- 39 mm x 140 mm
- Microseal Pouch
- Sterile EtO
Specifica
Not Autoclavable | |
Inoculating Spreader | |
1.5 x 16.1 in. | |
Single-use |
Plastic | |
Sterile | |
39 x 410 mm |