Learn More
Wheaton™ L-Shaped Spreader
Click to view available options
Volume:
10 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 6000
Descrizione
- Meets quantitative standards for management of microbiological samples
- L-shaped
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Volume | 10 μL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 172 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Green |
| Quantità | 6000 |
| Tipo di imballaggio | Packaged in peel pouch |
| Calibrato | Yes |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Vedi altri risultati |