Learn More
L-tert-Leucine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10339260
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20859-02-3
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00064218
InChI Key NPDBDJFLKKQMCM-SGAVLPGINA-N
Sinonimo l-tert-leucine, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valine, l-valine,3-methyl, h-tle-oh, s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valin, l-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid
PubChem CID 164608
IUPAC Name (2S)-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid
SMILES CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-tert-Leucine
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica + 6.30
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 125.5g/L (20°C).
Condizione di rotazione specifica +6.3° (200°C c=4,6N HCl)
Quantità 5 g
Peso formulazione 131.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder