Learn More
L-Threonine, ≥98.5%, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15815348
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Chemical Identifiers
CAS 72-19-5
Formula molecolare C4H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Numero MDL MFCD00064270
InChI Key AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2 s,3 r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
IUPAC Name (2 S,3 R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico L-Threonine
Punto di fusione 255°C (decomposition)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare CH3CH(OH)CH(NH2)COOH
Beilstein 1721646
Quantità 1 kg
Peso formulazione 119.12
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder