Learn More
Bochem™ Lab Jack with Metal Knob
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) base:
160 mm
200 mm
Larghezza (sistema metrico) base:
130 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- All models are manufactured according to DIN 12897
- Improved scissor technology with reduced tolerances
- Ergonomic knob, rounded and user-friendly
- Scissor-type design made of 18/10 steel
- Maximum dynamic operating load: 7kg
- Maximum static operating load 30kg
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Altezza (sistema metrico) | 60 to 275 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) base | 160 mm |
| Larghezza (sistema metrico) base | 130 mm |
| Dimensioni filo | M8 x 1.25 |
| Autoclavabile | Autoclavable |