Learn More
Bochem™ Lab Jack with Metal Knob
Bochem™ Lab Jack with Metal Knob that is ergonomic, rounded, and user-friendly.
Marca:  Bochem™ 11133
Codice prodotto. 15881797
  • 264.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • All models are manufactured according to DIN 12897
  • Improved scissor technology with reduced tolerances
  • Ergonomic knob, rounded and user-friendly
  • Scissor-type design made of 18/10 steel
  • Maximum dynamic operating load: 7kg
  • Maximum static operating load 30kg
Specifica
Specifica
Stainless Steel (18/10)
200 mm
M8 x 1.25
60 to 275 mm
200 mm