Learn More
Epredia™ Soluzione bloccante avidina-biotina Lab Vision™
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 mL (Biotin)
Dimensione della confezione:
15mL
Descrizione
- Blocks nonspecific staining due to endogenous biotin during the IHC detection of antigens
Storage Conditions: Store between 4° to 6°C. Components stable for up to 18 months.
Specifica
Specifica
| Capacità | 15 mL (Biotin) |
| Content And Storage | Conservare a 4° - 6 °C |
For Research Use Only