Learn More
Bcl-2α Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence, immunoprecipitation, and flow cytometry experiments.
158.10€ - 636.00€
Specifica
Antigene Bcl-2alpha Ab-1
Clone 100/D5
Applicazioni Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12659356
Vedere i documenti
Epredia
MS-123-P0
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12679356
Vedere i documenti
Epredia
MS-123-P1ABX
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12689356
Vedere i documenti
Epredia
MS-123-PABX
Concentrated 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12669356
Vedere i documenti
Epredia
MS-123-P1
Concentrated 500 μL
501.00€
500µL
12639356
Vedere i documenti
Epredia
MS-123-P
Concentrated 1 mL
636.00€
1mL
12629366
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-123-R7
Prediluted 7 mL
263.00€
7mL
12639366
Vedere i documenti
Epredia
MS-123-RQ
Ready-to-Use 12 mL
399.00€
12mL
Descrizione
Descrizione
Expression of Bcl-2α oncoprotein inhibits the programmed cell death (apoptosis). In most follicular lymphomas, neoplastic germinal centers express high levels of Bcl-2α protein, whereas the normal or hyperplastic germinal centers are negative.
Host Species: Mouse
Clone: 100/D5
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse and rat. Others not known.
Epitope: aa 41-54
Immunogen: A synthetic peptide, aa 41-54 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys) of human Bcl-2 protein
Molecular Weight: 25-26kDa
Positive Control: Raji Cells, Tonsil or follicular lymphomas
Cellular Localization: Cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
  • Flow Cytometry
Specifica
Specifica
Bcl-2alpha Ab-1
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
IVD
A synthetic peptide, aa 41-54 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys) of human Bcl-2 protein
100/D5
Monoclonal
Mouse
Apoptosis