Learn More
Epredia™ Tampone citrato Lab Vision™ per recupero epitopo da calore (10X)
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125mL
500 ml
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
Descrizione
- Citrate buffer, pH 6.0
- 10X stock solution
- Diluted 10-fold with distilled water before use
- Store at room temperature.
- Stable for up to 18 months.
- Contains no preservatives.
- For periods longer than 3 months, store at 2-8°C.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Room temperature |
| Diluizione | 10X |
| Product Type | Citrate Buffer |
| Quantità | 125mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunohistochemistry |
| pH | 6 |
For Reserach Use only