Learn More
GLUT-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
GLUT-1, Rabbit Polyclonal Ab is one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
185.00€ - 1060.00€
Specifica
Antigene GLUT-1
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12653417
Vedere i documenti
Epredia
RB-9052-P0
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12663417
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
RB-9052-P1
Concentrated 500 μL
759.00€
500µL
12643417
Vedere i documenti
Epredia
RB-9052-P
Concentrated 1 mL
1060.00€
1mL
12683417
Vedere i documenti
Epredia
RB-9052-R7
Prediluted 7 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Glucose is fundamental to the metabolism of mammalian cells. Several glucose transporter protein (Glut) isoforms have been identified and shown to function in response to insulin and IGF-1 induced signaling. GLUT-1 is detectable in many human tissues including those of the colon, lung, stomach, esophagus, and breast. GLUT-1 immunoreactivity in some cancers, including trans carcinoma of the urinary bladder, has been associated with aggressive behavior.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide derived from C-terminal of human GLUT-1
Molecular Weight: 55 kDa, 45 kDa depending on the extent of glycosylation
Positive Control: Rat brain lysate; Breast CA, squamous cell CA, nonsmall-cell lung CA and esophageal CA
Cellular Localization: Membrane and focal cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
Specifica
Specifica
GLUT-1
Polyclonal
Rabbit
Steroids Hormones and Growth Factors
A synthetic peptide derived from C-terminal of human GLUT-1
Primary
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
IVD