Learn More
Heat Shock Protein 70 (HSP70) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence, immunoprecipitation and flow cytometry experiments.
192.78€ - 1030.00€
Specifica
Antigene Heat Shock Protein 70 (HSP70) Ab-2
Clone W27
Applicazioni Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Specie ospite Mouse
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Quantità Coniugato Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Coniugato Forma Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12621547
Vedere i documenti
Epredia
MS-482-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12631547
Vedere i documenti
Epredia
MS-482-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12651547
Vedere i documenti
Epredia
MS-482-P0
100 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12671547
Vedere i documenti
Epredia
MS-482-P1ABX
100 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12681547
Vedere i documenti
Epredia
MS-482-PABX
200 μL Unconjugated Concentrated 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12661547
Vedere i documenti
Epredia
MS-482-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12641547
Vedere i documenti
Epredia
MS-482-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1040.00€
633.08€ / 1mL
Risparmia 406.92€
39% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12621557
Vedere i documenti
Epredia
MS-482-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Heat shock proteins (HSP's) or stress response proteins (SRP's) are synthesized in variety of environmental and pathophysiological stressful conditions. Many HSP's are involved in processes such as protein denaturation-renaturation, folding-unfolding, transport-translocation, activation-inactivation, and secretion. HSP70 is found to be associated with steroid receptors, actin, p53, polyoma T antigen, nucleotides, and other unknown proteins. Also, HSP70 has been shown to be involved in protective roles against thermal stress, cytotoxic drugs, and other damaging conditions.
Host Species: Mouse
Clone: W27
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human, Monkey and Cow. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: HSP70 protein from HeLa cells
Molecular Weight: 73 kDa (constitutive), 72 kDa (inducible)
Positive Control: BT474 or HeLa cells, Breast CA
Cellular Localization: Nuclear and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
Heat Shock Protein 70 (HSP70) Ab-2
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Mouse
Stress Response
HSP70 protein from HeLa cells
Primary
W27
Monoclonal
RUO
Bovine, Human, Non-human Primate
IgG2a