Learn More
MHC II (HLA-DR) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MHC II (HLA-DR) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
176.00€ - 665.00€
Specifica
Antigene MHC II (HLA-DR) Ab-1
Clone LN3
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12629616
Vedere i documenti
Epredia
MS-133-P0
100 μL 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12639616
Vedere i documenti
Epredia
MS-133-P1
500 μL 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12619616
Vedere i documenti
Epredia
MS-133-P
1 mL 200μg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12649616
Vedere i documenti
Epredia
MS-133-P1ABX
100 μL 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12659616
Vedere i documenti
Epredia
MS-133-PABX
200 μL 1mg/mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
HLA-DR, like other MHC class II molecules, is a transmembrane glycoprotein composed of an α chain (36 kDa) and a β chain (27 kDa). It is expressed primarily on antigen presenting cells such as B lymphocytes, monocytes, macrophages, thymic epithelial cells and activated T lymphocytes. Three loci, DR, DQ and DP, encode the major expressed products of the human class II region. The human MHC class II molecules bind intracellularly processed peptides and present them to T-helper cells. They therefore have a critical role in the initiation of the immune response.
Host Species: Mouse
Clone: LN3
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Activated human peripheral blood mononuclear cells
Molecular Weight: 36kDa (α-chain) and 27kDa (β-chain)
Positive Control: Tonsil/lymph node
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
MHC II (HLA-DR) Ab-1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Hematopoietic
Activated human peripheral blood mononuclear cells
Primary
LN3
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG2b