Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Pepsin Solution for Enzyme-Induced Epitope Retrieval
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Descrizione
- pH 2.0
- Single-component, ready-to-use format
Storage Conditions: Store at 4°C. Stable for 12 months when stored at 2° to 8°C.
Specifica
Specifica
| Capacità | 5 mL |
| Content And Storage | Store at 4°C |
| Product Type | Pepsin |
| Quantità | 5 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunohistochemistry |
| pH | 2 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 5 ML PEPSIN SOLUTION FOR ENZYME-INDUCED EPITOPE Retrieval (ready to use) CE IVD 5mL
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: pepsin