Learn More
Epredia™ Soluzione di montaggio a base acquosa Lab Vision™ PermaFluor™
Product Code. p-4532319 Shop All Epredia Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (sistema metrico):
6 ml
30 ml
missing translation for 'unitSize'
30mL
6mL
Product Code. 12685925
missing translation for 'mfr': Epredia™ TA006FM
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Enhance FITC intensity in fluorescence microscopy with Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ Aqueous Mounting Medium.
  • Reduces fading
  • Immobilizes cover glass over tissue section
Storage Conditions: Store at 2°-8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage Conservare a 2° - 8 °C
Volume (sistema metrico) 6 ml