Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Phosphate Buffered Saline (25X)
Codice prodotto. 12613967 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
Codice prodotto. 12613967
Marca: Epredia™ TA125PB
Dilute Epredia™ Lab Vision™ Phosphate Buffered Saline (25X) before use to make stock solution, which acts as an ideal wash buffer for immunolabeling techniques.
  • For in vitro diagnostic use
Storage Conditions: Store at room temperature. Stable for up to two years. Use diluted solution within one week.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphate Buffered Saline (PBS)
Concentrazione 25 X
Da utilizzare con (applicazione) Healthcare
Quantità 125 mL
Tipo di soluzione Tampone fosfato salino