Learn More
Prohibitin (Mitochondrial Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Prohibitin (Mitochondrial Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
151.98€ - 1101.60€
Specifica
Antigene Prohibitin (Mitochondrial Marker) Ab-1
Clone II-14-10
Classificazione Monoclonal
Specie ospite Mouse
Status giuridico RUO
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Forma Coniugato Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Coniugato Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12640727
Vedere i documenti
Epredia
MS-261-B0
Concentrated Biotin 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12650727
Vedere i documenti
Epredia
MS-261-B1
Concentrated Biotin 500 μL
810.00€
500µL
12630727
Vedere i documenti
Epredia
MS-261-B
Concentrated Biotin 1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12670727
Vedere i documenti
Epredia
MS-261-P0
Concentrated Unconjugated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12690727
Vedere i documenti
Epredia
MS-261-P1ABX
Concentrated Unconjugated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12600737
Vedere i documenti
Epredia
MS-261-PABX
Concentrated Unconjugated 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12680727
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-261-P1
Concentrated Unconjugated 500 μL
656.00€
500µL
12660727
Vedere i documenti
Epredia
MS-261-P
Concentrated Unconjugated 1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12640737
Vedere i documenti
Epredia
MS-261-R7
Prediluted Unconjugated 7 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Prohibitin is an evolutionarily conserved protein located in the inner membrane of mitochondria. Prohibitin appears to be a very reliable marker of mitochondria. Prohibitin shows antiproliferative activity and has been proposed to play a role in normal cell cycle regulation, replicative senescence, cellular immortalization, and tumor suppression.
Host Species: Mouse
Clone: II-14-10
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Pig, Rat, Mouse, and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified recombinant rat prohibitin protein
Molecular Weight: 30kDa
Positive Control: MAD109 or PC12 cells, Heart
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
Prohibitin (Mitochondrial Marker) Ab-1
Monoclonal
RUO
Chicken, Human, Mouse, Porcine, Rat
IgG1
II-14-10
Mouse
Apoptosis
Purified recombinant rat prohibitin protein