Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Protease XXV for Enzyme-Induced Epitope Retrieval
Codice prodotto. 12618296 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5mL
Dimensione della confezione:
5mL
Codice prodotto. 12618296
Marca: Epredia™ AP9006005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Improve the immunoreactivity of certain antigens in formaldehyde-fixed tissues with Epredia™ Lab Vision™ Protease XXV for Enzyme-Induced Epitope Retrieval.
Storage Conditions: Store at 2°-8°C. Stable for 18 months
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2° to 8°C.
Concentrazione 1 mg/mL
Product Type Protease
Quantità 5mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry
pH 7.4
For in vitro diagnostic use