Learn More
Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Deparaffinization and Heat-Induced Epitope Retrieval Solutions (100X), Citrate buffer, pH 6
Perform Heat Induced Antigen Retrieval (HIER) on formalin fixed paraffin-embedded tissue sections with Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Epitope Retrieval Solutions.
Marca:  Epredia™ TA-250-PM1X
Codice prodotto. 12633987
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 100X stock solution
  • Dilute 100-fold with distilled water before use
  • Designed for use with Pretreatment Module™
  • Available in Citrate, EDTA or Tris-HCl at various pH levels
Storage Conditions: Store at room temperature. Stable for up to 18 months. Contains no preservatives; for periods longer than three months, store at 2°-8°C.
Specifica
Specifica
Room temperature
HIER
Immunohistochemistry
100X
250mL
6