Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X)
Product Code. p-4532333 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Quantità:
50mL
125mL
500mL
Unit Size:
125mL
500mL
50mL
Product Code. 12678286
Brand: Epredia™ AP9005050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Improve the reactivity of certain antibodies in formalin-fixed tissues with Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X).
  • 100X stock solution
  • 100mM Tris-HCl buffer, pH 10.0
  • Dilute 10-fold with distilled water before use
Storage Conditions: Store at 2-8°C. Stable for up to 18 months. Contains no preservatives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage 2° to 8°C.
Diluizione 10X
Product Type HIER
Quantità 50mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry
pH 10
compliance-icons
Product Identifier
  • Tris-HCl Buffer
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
Hazard Statement
  • H331-Tossico se inalato.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Hydrogen chloride