Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Trypsin (Enzymatic Pretreatment) Buffer + 30mL Trypsin Concentrate
Codice prodotto. 12623977 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
Codice prodotto. 12623977
Marca: Epredia™ TA125TR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Epredia™ Lab Vision Trypsin (Enzymatic Pretreatment) is ideal for immunohistochemical procedures.
Trypsin is a digestive enzyme commonly used in formalin-fixed, paraffin-embedded immunohistochemical procedures. Its digestive properties are in many cases required as a pretreatment, prior to the primary antibody application, to produce a signal with certain protein-antibody interactions. It is found more useful than boiling pretreatments for antibodies such as AE3 and AE1/AE3.
  • Supplied as a two-component system
Includes:
TA-015-TR: 15mL (Buffer) (TA-015-TRB), 5mL (Trypsin concentrate) (TA-005-TRC)
TA-125-TR: 125mL (Buffer) (TA-125-TRB), 30mL (Trypsin concentrate) (TA-030-TRC)
Recommended for:
Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2° to 8°C.
Product Type Trypsin
Quantità 125 mL
Formulazione 125mL Buffer + 30mL Trypsin concentrate
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry