Learn More
Labconco™ Sistemi di concentrazione CentriVap™: Trappola fredda -50°C
Cold trap for use with Labconco CentriVap Benchtop Concentrator
Marca: Labconco™ 7811030
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Protect vacuum pump by trapping moisture, vapors and corrosive fumes as they evaporate from samples
- Environment-friendly, CFC-free refrigerant
- Stainless-steel condenser collects 4L of liquid, accepts optional glass insert (16-315-61) for corrosives
- Corrosion-resistant drain speeds cleanup
- READY light illuminates at -40°C, indicating concentration conditions are right
Order Info
Available in 115V and 230V models.
Compliance
ETL, ETL-C, and CE listed
Specifica
CE, ETL, ETL-C | |
Sistema di concentratori per soluzioni acquose | |
Acciaio inox | |
NEMA 6-15 | |
14.5 in. | |
13.8 in. | |
24.2 in. | |
80 lb. | |
230 V 50 Hz | |
2.4 A |
-50 °C | |
Compressore 1/3 hp, raccoglitore in acciaio inox da 4 l, coperchio acrilico con due raccordi ad attacco rapido, attacco di scarico in acciaio inox con valvola in nylon, fermo per cavo di messa a terra e interruttore di accensione | |
-40 °C | |
Da banco | |
36.8 cm | |
35 cm | |
61.4 cm | |
36 kg | |
230 V | |
50 Hz |