Learn More
Labconco™ CentriVap™ micro IR Vacuum Concentrator
Codice prodotto. p-4122595 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Tipo di spina:
International - British (UK)
International - Schuko
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12018598
Marca: Labconco™ 7701030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
PTFE coated aluminum rotor for 24 x 1.5mL samples and a CentriZap™ micro IR strobe light to view samples while the rotor is spinning
Ideal for small throughput and sample sizes
Fits in tight spaces and is ideal for small throughput in molecular biology, proteomics, genomics, genetics, cell biology and drug discovery labs. Weighing only 20 lb., this personal-sized concentrator may be easily transported from lab to lab.
  • Compact dimensions: 8.8L x 10.4W x 8.9 in.H (22.4 x 26.4x 22.6cm); overall depth including glass trap: 12.9 (32.8cm)
  • PTFE coated chamber
  • Transparent infrared (IR) glass lid directs heat to the samples to speed evaporation and reduces cross contamination from condensation
  • Built-in PTFE coated diaphragm pump
  • Microprocessor-controlled 300W heater
  • Centrifugal motion of 1700 rpm
  • Built-in front-mounted analog vacuum gauge
  • Easy-to-read LCD display
  • 75mL glass trap
  • Quiet operation
  • Fast evaporation
Order Info
CentriZap micro IR Strobe Light Replacement (10-269-656) available separately.
Certifications
ETL, ETL-C listed (115V), CE Marked (230V)
Specifica
Certifications CE, UL 612010A-1, CAN/CSA C22.2 No. 1010.1
Materiale chiusura IR Emitting Transparent Glass
Materiale camera PTFE-coated Aluminum
Modello CentriVap
Temperature Range (Metric) 65°C
Volume (sistema metrico) 1.5 mL
Cilindrata 5.5 L/min.
Display LCD
Lampadine incluse Yes
Materiale PTFE-coated Aluminum
Vuoto max 160mbar
Tipo di motore Magnetic Induction Drive
Tipo di spina International - Schuko
Tipo di pompa Diaphragm
Speed 1700rpm
Temporizzatore 0 to 99 Hr. and 0 to 59 min.
Conteggio totale 24.0
Tipo Benchtop
Warranty 1 Year
Larghezza (sistema imperiale) 8.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 8.9 in.
Altezza (sistema metrico) 22.6 cm
Profondità (sistema imperiale) 10.4 in.
Profondità (sistema metrico) 26.4 cm
Peso (sistema imperiale) 25 lb.
Peso (sistema metrico) 11.3 kg
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Amperaggio 1 A
Frequenza 50/60 Hz