Learn More
Labconco™ Dished Work Surface
Codice prodotto. 10674093 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (P x L x A):
35.5 x 48 x 1 in.
29 x 24 x 1 in.
29 x 36 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2 ft. Wide Hoods
3 ft. Wide Hoods
4 ft. Wide Hoods
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10674093
Marca: Labconco™ 3909900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Labconco Dished Work Surface are contoured and designed to support a variety of Labconco enclosures.
  • Contain spills; chemical resistant
  • 1 in. Thick (2.5 cm) solid black epoxy
  • For use with: Paramount™ and Paramount 360™ ductless enclosure, Purifier™ Class I enclosure, Purifier™ filtered PCR enclosure, Purifier™ HEPA filtered enclosure, Purifier
Specifica
Product Type Dished Work Surface
Colore Black
Stile di taglio Without Cutout
Profondità (sistema imperiale) 29 in.
Profondità (sistema metrico) 74 cm
Dimensioni (P x L x A) 29 x 24 x 1 in.
Finitura Chemical Resistant
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 ft. Wide Hoods
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Include Spills
Lunghezza (sistema imperiale) 29 in.
Peso (sistema imperiale) 50 lb.
Peso (sistema metrico) 23 kg
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61 cm
Materiale Epoxy