Learn More
Labconco™ DNA Rotor for CentriVap™ System
Acid-Resistant Thermoplastic Rotors hold tubes at an angle to maximize surface area.
1765.00€
Specifica
Materiale | Thermoplastic |
---|---|
Tipo | DNA Rotor |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | CentriVap™ system |
Peso di spedizione (sistema imperiale) | 3 lb. |
Peso di spedizione (sistema metrico) | 1.4 kg |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15193095
|
Labconco™
7824700 |
66 Autosampler Vials |
1765.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15103105
|
Labconco™
7824702 |
56 Autosampler Vials |
1765.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Acid-Resistant Thermoplastic Rotors hold tubes at an angle to maximize surface area.
Acid-Resistant Thermoplastic Rotors hold tubes at an angle to maximize surface area. They are easily interchangeable. Sample containers are not included. For use with Labconco CentriVap Vacuum Concentrators.Specifica
Thermoplastic | |
CentriVap™ system | |
1.4 kg | |
1.4 kg |
DNA Rotor | |
3 lb. | |
3 lb. |