Learn More
Labconco™ Ducting Parts: Connectors
Connectors for Labconco ducts
810.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15789688
|
Labconco™
5440900 |
Connector, Exhaust (Six Thimble) |
810.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Powder-coated steel, 6 in. diameter, for connecting the glove box to ductwork attached to a remote blower. Remote blower must be balanced with glove box's built-in blower.Specifica
Hoods and Enclosures |