Learn More
Labconco™ Adattatori per fiasche Fast-Freeze™
Codice prodotto. 10604853 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
0.5 in.
0.5 to 0.75 in.
0.75 in.
Materiale:
Acciaio inox
Borosilicate Glass
Vetro borosilicato
Stile:
°
Diritto
Dritti
Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10604853
Marca: Labconco™ 7547600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fast-Freeze™ Flask Adapter for connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves.
For connecting Fast-Freeze™ flasks to freeze-dryer valves
  • Le fiasche da 40 e 80 ml si adattano a misure da 0.5 pollici o da 0.5 a 0.75 pollici
  • Fiasche di maggiori dimensioni si adattano a misure di 0.75 pollici o con estremità larga da 0.5 a 0.75 pollici
Specifica
Tipo Adattatore per liofilizzazione
Capacità (sistema metrico) 40, 80 mL
Materiale Acciaio inox
Stile °
Da utilizzare con (applicazione) Per il collegamento di fiasche Fast-Freeze™ a valvole per liofilizzatore
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiasca Fast freeze™
Diametro (sistema imperiale) 0.75 in.
Diametro (sistema metrico) 1.9 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 1.905 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 11.43 cm
Peso (sistema imperiale) 0.5 libbre
Peso (sistema metrico) 0.2 kg