Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, gruppo completo
Codice prodotto. 10267172 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
80 mL
120 mL
150 ml
300 mL
600 mL
750 mL
900 mL
1200 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10267172
Marca: Labconco™ 7541000
Requires
Per il fissaggio dei matracci agli attacchi per valvole di liofilizzatori sono richiesti gli adattatori– i matracci da 40 e 80ml necessitano di adattatore da 0.5 poll. (1.3cm); i formati maggiori richiedono un adattatore da 0.75 poll. (1.9cm).
Easy to handle and fast to load
  • Vetro borosilicato piano
  • Coperture a scatto in gomma siliconica per una tenuta ad alto vuoto affidabile
  • Per eliminare il rischio di contaminazione da grasso per vuoto; riduce versamenti e perdite di campione
  • Assenza di parti minute che potrebbero essere posizionate facilmente in modo errato
  • Ampie aperture
  • Da riempire per non più di un terzo del volume così da ottenere la massima area di superficie
  • Compatibile con tutte le principali marche di apparecchiature di liofilizzazione, tra cui Labconco e Virtis™
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.55 in.
Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta 1.9 cm
Capacità (sistema metrico) 1200 mL
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Compatibile con tutte le marche principali di apparecchiature di liofilizzazione
Altezza (sistema imperiale) 9.44 in.
Altezza (sistema metrico) 24 cm
Product Type Flask
Peso (sistema imperiale) 4 libbre
Monouso Reusable
Mouth Style Wide
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 90.2 mm
Peso (sistema metrico) 1.8 kg