Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, solo tappi in gomma
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
300 mL
900 mL
Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta:
1.27 cm
1.9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Requires
Per il fissaggio dei matracci agli attacchi per valvole di liofilizzatori sono richiesti gli adattatori– i matracci da 40 e 80ml necessitano di adattatore da 0.5 poll. (1.3cm); i formati maggiori richiedono un adattatore da 0.75 poll. (1.9cm)
For use with Fast-Freeze Flasks
- Copertura flessibile in gomma siliconica non contaminante, con facile apertura e chiusura a scatto, che assicura un'affidabile tenuta ad alto vuoto
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta | 1.9 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 900 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Product Type | Flask Top |
| Peso (sistema imperiale) | 1 libbre |
| Monouso | Reusable |
| Mouth Style | Wide |
| Forma del fondo | Flat |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.1 cm |
| Peso (sistema metrico) | 0.5 kg |