Learn More
Labconco™ Fiasche Fast-Freeze™, solo tappi in gomma
For use with Fast-Freeze Flasks
49.20€ - 134.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Product Type | Flask Top |
Peso (sistema imperiale) | 1 lb. |
Monouso | Reusable |
Mouth Style | Wide |
Requires: Per il fissaggio dei matracci agli attacchi per valvole di liofilizzatori sono richiesti gli adattatori– i matracci da 40 e 80ml necessitano di adattatore da 0.5 poll. (1.3cm); i formati maggiori richiedono un adattatore da 0.75 poll. (1.9cm)
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) adattatore superiore beuta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15173025
|
Labconco™
7544000 |
80 mL | 1.27 cm |
49.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11791489
|
Labconco™
7544200 |
300 mL | 1.9 cm |
70.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11964809
|
Labconco™
7544400 |
900 mL | 1.9 cm |
134.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
For use with Fast-Freeze Flasks
- Copertura flessibile in gomma siliconica non contaminante, con facile apertura e chiusura a scatto, che assicura un'affidabile tenuta ad alto vuoto
Specifica
Borosilicate Glass | |
1 lb. | |
Wide | |
0.5 kg |
Flask Top | |
Reusable | |
Flat |