Learn More
Labconco™ Rotor with Pear Shaped Flask for CentriVap™ Vacuum Concentrator
Rotors for use with 100ml pear-shaped flasks in CentriVap Concentrators.
2720.00€ - 3480.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Tipo | Concentrator Rotor |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | CentriVap™ vacuum concentrator |
Capacità | 8 x 100 mL Pear Shaped Flasks |
Codice del prodotto | Marca | Material (Coating) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Coating) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15123045
|
Labconco™
7553100 |
n.a. |
2720.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15133045
|
Labconco™
7553101 |
PTFE |
3480.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Rotor for use with 100ml pear-shaped flasks. 8 holes. Made of PTFE-coated metal with polypropylene hub. Easily interchangeable.Specifica
Black | |
Concentrator Rotor | |
8 x 100 mL Pear Shaped Flasks | |
6 in. | |
11.4 in. | |
2.5 lb. |
Aluminum | |
CentriVap™ vacuum concentrator | |
100 mL | |
15.2 cm | |
28.95 cm | |
1.13 kg |