Learn More
Labconco™ Contenitori secondari e inserti per sistemi CentriVap™
Help to provide secondary protection to vacuum pumps in evaporation systems
Marca:  Labconco™ 7814800
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10064023
  • 151.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Help to provide secondary protection to vacuum pumps in evaporation systems
  • Contenitore in polipropilene trasparente con staffa di montaggio, tubo in PVC da 17 piedi (43 cm) e due morsetti
  • Il contenitore è compatibile con gli inserti trappola indicati nella tabella
Specifica
Specifica
Sistema CentriVap™
Inserto trappola per acidi
4 libbre
1.8 kg