Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Work Surfaces for 4ft. Protector™XStream
SpillStopper work surfaces are dished to contain spills
1865.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963117
|
Labconco™
9503400 |
No Cutouts |
1865.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Front edge has large radius to aerodynamically direct airflow in the hood
- Some surfaces have cutouts for a surface-mounted service fixture and/or a 3 x 6 in. cup sink
- Flat work surfaces may also be coupled with an adjustable height base stand to provide auxiliary workspace
- Service fixture and cup sink are sold separately
Specifica
Epoxy Resin |