Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Work Surface for 6ft. Protector™XStream
Labconco SpillStopper™ Work Surface is dished and contoured to conform to the interior liner to contain spills.
2770.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13141144
|
Labconco™
9503610 |
Left Rear |
2770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Dished and contoured to conform to interior liner of Protector Laboratory Hoods
- Front edge with large radius to aerodynamically direct airflow in hood
- Pre-drilled holes for venting and plumbing passthroughs
- Includes left rear cupsink cutout
Specifica
Epoxy Resin |