Learn More
Labconco™ Stainless-Steel Work Surface for XPert™ Filtered Balance Stations and System
Choose an easy-to-maintain worksurface. The Labconco Stainless-Steel Work Surface is ideal for use with the XPert™ Filtered Balance Station and System.
1430.00€
Specifica
Stile di taglio | Without Cutout |
---|---|
Profondità (sistema imperiale) | 29 in. |
Profondità (sistema metrico) | 73.6 cm |
Altezza (sistema imperiale) | 0.8 in. |
Altezza (sistema metrico) | 2 cm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16639183
|
Labconco™
3970603 |
3 ft. width Enclosure |
1430.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Stainless-Steel (Type 304) work surfaces
- No cupsink cutouts
- 1 in. deep front spill trough
Specifica
Without Cutout | |
73.6 cm | |
2 cm | |
Work Surface |
29 in. | |
0.8 in. | |
Front spill trough | |
Stainless Steel (304) |