Learn More
Fisherbrand™ Labjack
Providing exceptionally rigid and robust support without excessive weight.
223.00€ - 595.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Altezza (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Altezza (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12750027
|
Fisherbrand™
|
Max. load of 25kg | 290 mm | 200 x 230 mm |
223.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11745396
|
Fisherbrand™
|
Max. load of 30kg | 470 mm | 320 x 260 mm |
595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Manufactured to close tolerances from aluminum with stainless steel operating screw
- Plates have a blue anodized finish
- Designed to be completely stable and free from rocking movements
Specifica
Aluminum | |
Labjack | |
1 Ea. |